Tisk…
2-Fluoro-5-methoxyphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoro-3-hydroxyanisole
PC500161-1G PC500161-5G
APOSPC500161-1GEA 4100 CZK
APOSPC500161-1G APOSPC500161-5G
2-Fluoro-5-methoxyphenol
2-Fluoro-5-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₇FO₂
Bod tání: 25…26 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16998752
CAS číslo: 117902-16-6