Tisk…
2-Fluoro-3-methoxyphenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Fluoro-3-hydroxyanisole
PC500160-5G PC500160-100G PC500160-25G
APOSPC500160-5GEA 3740 CZK
APOSPC500160-5G APOSPC500160-100G APOSPC500160-25G
2-Fluoro-3-methoxyphenol 98%
2-Fluoro-3-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₇FO₂
MW: 142.128 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11110186
CAS číslo: 447462-87-5
UN: 1759
ADR: 8 III