Tisk…
(2-Chloro-6-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC50016-1G PC50016-250MG
APOSPC50016-1GEA 2730 CZK
APOSPC50016-1G APOSPC50016-250MG
(2-Chloro-6-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2-Chloro-6-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅Cl₂FO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09045976
CAS číslo: 926257-07-0
UN: 3261
ADR: 8,III