Tisk…
4-Bromo-2-fluorobenzylsulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50015-1G PC50015-250MG
APOSPC50015-1GEA 10350 CZK
APOSPC50015-1G APOSPC50015-250MG
4-Bromo-2-fluorobenzylsulphonyl chloride
4-Bromo-2-fluorobenzylsulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅BrClFO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11976108
CAS číslo: 1178830-06-2
UN: 3261
ADR: 8,III