2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenyl trifluoromethanesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC500116-1G
PC500116-250MG
APOSPC500116-1GEA
13890
CZK
APOSPC500116-1G
APOSPC500116-250MG
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenyl trifluoromethanesulphonate
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec:
C₈H₃F₆NO₆S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD25541876 CAS číslo: 955395-91-2 UN: 3265 ADR: 8,III |