Tisk…
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500115-1G PC500115-250MG
APOSPC500115-1GEA 4370 CZK
APOSPC500115-1G APOSPC500115-250MG
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₈H₃F₆NO₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25541875
CAS číslo: 1446016-89-2
UN: 3261
ADR: 8,III