Tisk…
(3,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,4-Difluorobenzylsulphonyl chloride, (3,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
PC50010-250MG PC50010-1G
APOSPC50010-250MGEA 953 CZK
APOSPC50010-250MG APOSPC50010-1G
(3,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(3,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅ClF₂O₂S
MW: 226,628 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08704570
CAS číslo: 163295-73-6
UN: 3261
ADR: 8,III