Tisk…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500097-1G PC500097-250MG
APOSPC500097-1GEA 13890 CZK
APOSPC500097-1G APOSPC500097-250MG
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₈H₃ClF₆O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25541859
CAS číslo: 1446016-91-6
UN: 3265
ADR: 8,III