Tisk…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500096-1G PC500096-250MG
APOSPC500096-1GEA 5530 CZK
APOSPC500096-1G APOSPC500096-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₈H₃ClF₆O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25541858
CAS číslo: 1446016-94-9
UN: 3265
ADR: 8,III