Tisk…
2-Fluoro-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500061-1G PC500061-250MG
APOSPC500061-1GEA 2900 CZK
APOSPC500061-1G APOSPC500061-250MG
2-Fluoro-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
2-Fluoro-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₈H₆F₄O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25541823
CAS číslo: 1446016-74-5
UN: 3265
ADR: 8,III