Tisk…
2-Chloro-6-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500051-1G PC500051-250MG
APOSPC500051-1GEA 13890 CZK
APOSPC500051-1G APOSPC500051-250MG
2-Chloro-6-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
2-Chloro-6-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₇H₃ClF₄O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25541813
CAS číslo: 1443684-70-5
UN: 3265
ADR: 8,III