Tisk…
4-Bromo-2-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500046-1G PC500046-5G PC500046-250MG
APOSPC500046-1GEA 3970 CZK
APOSPC500046-1G APOSPC500046-5G APOSPC500046-250MG
4-Bromo-2-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
4-Bromo-2-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₇H₃BrF₄O₃S
MW: 323.06 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25541808
CAS číslo: 872054-03-0