Methyl 2H,2H,3H,3H-perfluoroheptanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluoroheptanoate
PC50003-1G
PC50003-250MG
APOSPC50003-1GEA
21790
CZK
APOSPC50003-1G
APOSPC50003-250MG
Methyl 2H,2H,3H,3H-perfluoroheptanoate
Methyl 2H,2H,3H,3H-perfluoroheptanoate
Vzorec:
C₈H₇F₉O₂ MW: 306,126 g/mol Bod varu: 53…54 °C (9 mm Hg) Hustota: 1,1 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17676091 CAS číslo: 132424-36-3 |