Tisk…

4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroheptanoic acid 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3-(Perfluorobut-1-yl)propanoic acid, 3-(Nonafluorobut-1-yl)propionic acid, 4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroenanthic acid

PC50002-1G PC50002-250MG
APOSPC50002-1GEA 34390 CZK
APOSPC50002-1G APOSPC50002-250MG
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroheptanoic acid 97%
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroheptanoic acid
Vzorec: C₇H₅F₉O₂
Bod tání: 41…44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973815
CAS číslo: 80705-13-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR