Tisk…
3-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500017-1G PC500017-250MG
APOSPC500017-1GEA 24140 CZK
APOSPC500017-1G APOSPC500017-250MG
3-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
3-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Vzorec: C₉H₄F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18251388
CAS číslo: 72985-50-3