Tisk…
4-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500015-1G PC500015-250MG PC500015-5G
APOSPC500015-1GEA 2150 CZK
APOSPC500015-1G APOSPC500015-250MG APOSPC500015-5G
4-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
4-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Vzorec: C₉H₄F₃NO₃
Bod tání: 240…242 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21946140
CAS číslo: 97928-01-3