Tisk…
5-Bromo-4-fluoroisatoic anhydride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500014-1G PC500014-250MG PC500014-5G PC500014-25G PC500014-100G
APOSPC500014-1GEA 3380 CZK
APOSPC500014-1G APOSPC500014-250MG APOSPC500014-5G APOSPC500014-25G APOSPC500014-100G
5-Bromo-4-fluoroisatoic anhydride 95%
5-Bromo-4-fluoroisatoic anhydride
Vzorec: C₈H₃BrFNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24850064
CAS číslo: 1440535-66-9