4,5-Difluoroisatoic anhydride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6,7-Difluoro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 6,7-Difluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
PC500013-1G
PC500013-250MG
APOSPC500013-1GEA
8570
CZK
APOSPC500013-1G
APOSPC500013-250MG
4,5-Difluoroisatoic anhydride
4,5-Difluoroisatoic anhydride
Vzorec:
C₈H₃F₂NO₃ MW: 199.111 g/mol Bod tání: 223…226 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08457975 CAS číslo: 97927-59-8 |