Tisk…
5-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-(Trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
PC500012-1G PC500012-250MG PC500012-5G PC500012-25G
APOSPC500012-1GEA 8200 CZK
APOSPC500012-1G APOSPC500012-250MG APOSPC500012-5G APOSPC500012-25G
5-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
5-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Vzorec: C₉H₄F₃NO₃
MW: 231,128 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20501921
CAS číslo: 781-94-2