Tisk…
6-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500009-1G PC500009-250MG
APOSPC500009-1GEA 9160 CZK
APOSPC500009-1G APOSPC500009-250MG
6-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride 97%
6-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Vzorec: C₉H₄F₃NO₃
Bod tání: 239 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24850066
CAS číslo: 387-18-8