Tisk…
5-Bromo-3,4-difluorobenzene-1,2-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC500007-1G PC500007-250MG
APOSPC500007-1GEA 20110 CZK
APOSPC500007-1G APOSPC500007-250MG
5-Bromo-3,4-difluorobenzene-1,2-diamine
5-Bromo-3,4-difluorobenzene-1,2-diamine
Vzorec: C₆H₅BrF₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22375091
CAS číslo: 1210048-11-5