Tisk…
3-Bromo-2,6-difluoronitrobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2,4-difluoro-3-nitrobenzene
PC500005-1G PC500005-5G PC500005-25G
APOSPC500005-1GEA 662 CZK
APOSPC500005-1G APOSPC500005-5G APOSPC500005-25G
3-Bromo-2,6-difluoronitrobenzene 97%
3-Bromo-2,6-difluoronitrobenzene
Vzorec: C₆H₂BrF₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22689084
CAS číslo: 1420800-30-1