Tisk…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500002-1G PC500002-250MG PC500002-5G
APOSPC500002-1GEA 4960 CZK
APOSPC500002-1G APOSPC500002-250MG APOSPC500002-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅Br₂F₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847628
CAS číslo: 657-64-7
UN: 3265
ADR: 8,III