Tisk…
2,3,4-Trifluorophenacyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49998-1G PC49998-250MG PC49998-5G
APOSPC49998-1GEA 14880 CZK
APOSPC49998-1G APOSPC49998-250MG APOSPC49998-5G
2,3,4-Trifluorophenacyl bromide
2,3,4-Trifluorophenacyl bromide
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13194476
CAS číslo: 1214345-02-4
UN: 1759
ADR: 8,III