Tisk…
Methyl 2-bromo-6-chloro-4-fluorobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49997-1G PC49997-250MG
APOSPC49997-1GEA 6220 CZK
APOSPC49997-1G APOSPC49997-250MG
Methyl 2-bromo-6-chloro-4-fluorobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-6-chloro-4-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrClFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28733926
CAS číslo: 1695489-54-3