2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Cyano-2,3-difluorobenzotrifluoride
PC4993-1G
PC4993-250MG
PC4993-5G
APOSPC4993-1GEA
7340
CZK
APOSPC4993-1G
APOSPC4993-250MG
APOSPC4993-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₂F₅N MW: 207.1 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00236258 CAS číslo: 240122-24-1 UN: 3276 ADR: 6.1 III |