4-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC499030-1G
PC499030-250MG
APOSPC499030-1GEA
16340
CZK
APOSPC499030-1G
APOSPC499030-250MG
4-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid 95%
4-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid
Vzorec:
C₉H₈F₃NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16692383 CAS číslo: 892878-66-9 |