3-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC499029-1G
PC499029-250MG
APOSPC499029-1GEA
17360
CZK
APOSPC499029-1G
APOSPC499029-250MG
3-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid 95%
3-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid
Vzorec:
C₉H₈F₃NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20525970 CAS číslo: 1215366-23-6 |