Tisk…
2-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC499028-1G PC499028-250MG
APOSPC499028-1GEA 16340 CZK
APOSPC499028-1G APOSPC499028-250MG
2-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid 95%
2-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid
Vzorec: C₉H₈F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16692384
CAS číslo: 20939-82-6