Tisk…
7-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC499020-1G PC499020-250MG PC499020-5G
APOSPC499020-1GEA 17300 CZK
APOSPC499020-1G APOSPC499020-250MG APOSPC499020-5G
7-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole 95%
7-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole
Vzorec: C₉H₅BrF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30721261
CAS číslo: 1779887-86-3