Tisk…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC499019-10G PC499019-1G PC499019-5G
APOSPC499019-10GEA 74390 CZK
APOSPC499019-10G APOSPC499019-1G APOSPC499019-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)indole
Vzorec: C₉H₅BrF₃N
MW: 264,042 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20230421
CAS číslo: 837392-60-6