Tisk…
3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC499018-1G PC499018-250MG
APOSPC499018-1GEA 11180 CZK
APOSPC499018-1G APOSPC499018-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetonitrile
3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₄F₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24221999
CAS číslo: 1550550-56-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III