Tisk…
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC499017-1G PC499017-250MG
APOSPC499017-1GEA 11180 CZK
APOSPC499017-1G APOSPC499017-250MG
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅F₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185782
CAS číslo: 1067192-61-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III