Tisk…
2-Fluoro-6-nitrophenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC499016-1G PC499016-250MG PC499016-5G
APOSPC499016-1GEA 8200 CZK
APOSPC499016-1G APOSPC499016-250MG APOSPC499016-5G
2-Fluoro-6-nitrophenylacetonitrile
2-Fluoro-6-nitrophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₅FN₂O₂
MW: 180,136 g/mol
Bod tání: 60…63,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846360
CAS číslo: 105003-93-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III