8-Bromo-4-chloro-5-fluoroquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC499015-1G
PC499015-250MG
APOSPC499015-1GEA
8700
CZK
APOSPC499015-1G
APOSPC499015-250MG
8-Bromo-4-chloro-5-fluoroquinoline 95%
8-Bromo-4-chloro-5-fluoroquinoline
Vzorec:
C₉H₄BrClFN MW: 260.49 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD15527289 CAS číslo: 1065093-11-9 |