Tisk…
6-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC499014-1G PC499014-250MG
APOSPC499014-1GEA 14490 CZK
APOSPC499014-1G APOSPC499014-250MG
6-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline 95%
6-Bromo-8-fluoro-4-hydroxyquinoline
Vzorec: C₉H₅BrFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09861332
CAS číslo: 1019016-22-8