Tisk…
3-Bromo-5-methoxybenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-3-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzene, 1-Bromo-3-(trifluoromethyl)-5-methoxybenzene
PC499010-1G PC499010-25G PC499010-5G
APOSPC499010-1GEA 622 CZK
APOSPC499010-1G APOSPC499010-25G APOSPC499010-5G
3-Bromo-5-methoxybenzotrifluoride
3-Bromo-5-methoxybenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
MW: 255.032 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09999639
CAS číslo: 627527-23-5