Tisk…
2-Bromo-4-methoxybenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-4-methoxy-1-(trifluoromethyl)benzene
PC499009-25G PC499009-5G
APOSPC499009-25GEA 11250 CZK
APOSPC499009-25G APOSPC499009-5G
2-Bromo-4-methoxybenzotrifluoride
2-Bromo-4-methoxybenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
MW: 255.032 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10696314
CAS číslo: 944901-07-9