Tisk…
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC499003-1G PC499003-25G PC499003-5G
APOSPC499003-1GEA 4100 CZK
APOSPC499003-1G APOSPC499003-25G APOSPC499003-5G
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol 96%
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₇H₄BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13194489
CAS číslo: 1214352-26-7