Tisk…
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC499001-1G PC499001-5G
APOSPC499001-1GEA 6850 CZK
APOSPC499001-1G APOSPC499001-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₇H₄BrF₃O
MW: 241.005 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13194487
CAS číslo: 1214323-39-3