Tisk…
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
PC49826-1G PC49826-250MG PC49826-5G
APOSPC49826-1GEA 8700 CZK
APOSPC49826-1G APOSPC49826-250MG APOSPC49826-5G
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzaldehyde
4-(1,1,2,2,2-Pentafluoroethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₅F₅O₂
MW: 240,127 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28396346
CAS číslo: 126300-95-6