2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC49825-1G
PC49825-5G
APOSPC49825-1GEA
12200
CZK
APOSPC49825-1G
APOSPC49825-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec:
C₇H₄BrF₄N MW: 258,011 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22200127 CAS číslo: 1239463-37-6 |