Tisk…
4-Amino-6-bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49821-1G PC49821-250MG
APOSPC49821-1GEA 18620 CZK
APOSPC49821-1G APOSPC49821-250MG
4-Amino-6-bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
4-Amino-6-bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Vzorec: C₉H₆BrF₃N₂
MW: 279,057 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32264078
CAS číslo: 2414146-34-0