Tisk…
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49811-1G PC49811-250MG
APOSPC49811-1GEA 18190 CZK
APOSPC49811-1G APOSPC49811-250MG
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrClFO₂
MW: 253,453 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28733901
CAS číslo: 157165-24-7