Tisk…
3-(Difluoromethoxy)toluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC49718-1G PC49718-250MG
APOSPC49718-1GEA 13230 CZK
APOSPC49718-1G APOSPC49718-250MG
3-(Difluoromethoxy)toluene 98%
3-(Difluoromethoxy)toluene
Vzorec: C₈H₈F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185566
CAS číslo: 4837-15-4