Tisk…
2-Bromo-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC49705-1G PC49705-250MG
APOSPC49705-1GEA 16340 CZK
APOSPC49705-1G APOSPC49705-250MG
2-Bromo-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
2-Bromo-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene
Vzorec: C₇H₄BrF₂I
MW: 332.912 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18391106
CAS číslo: 1261642-33-4
UN: 3261
ADR: 8 III