Tisk…
Methyl 3-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49684-1G PC49684-250MG
APOSPC49684-1GEA 8600 CZK
APOSPC49684-1G APOSPC49684-250MG
Methyl 3-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₇F₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12406849
CAS číslo: 796119-63-6