Tisk…
3,6-Difluoro-2-methylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC49683-1G PC49683-250MG
APOSPC49683-1GEA 7210 CZK
APOSPC49683-1G APOSPC49683-250MG
3,6-Difluoro-2-methylbenzaldehyde 95%
3,6-Difluoro-2-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16250132
CAS číslo: 1378525-21-3