4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC49682-100MG
PC49682-250MG
PC49682-50MG
APOSPC49682-100MGEA
5590
CZK
APOSPC49682-100MG
APOSPC49682-250MG
APOSPC49682-50MG
4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile 97%
4-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
Vzorec:
C₈H₄FN₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18380908 CAS číslo: 1260381-44-9 |