Tisk…
3,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-10-phenyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)-acridinium tetrafluoroborate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: di-tBu-Mes-Acr+BF4-, 3,6-Di-tert-butyl-9-mesityl-10-phenylacridin-10-ium tetrafluoroborate
PC49681-100MG PC49681-250MG
APOSPC49681-100MGEA 1580 CZK
APOSPC49681-100MG APOSPC49681-250MG
3,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-10-phenyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)-acridinium tetrafluoroborate 95%
3,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-10-phenyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)-acridinium tetrafluoroborate
Vzorec: C₃₆H₄₀N·BF₄
MW: 573.514 g/mol
Bod tání: 277.2 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD31381908
CAS číslo: 1810004-87-5